Learn More
- Home
- Products
- Histología y citología
- Inclusión de tejido
- Casetes de inclusión y almacenamiento
- Epredia™ Casetes de inclusión PrintMate™
Epredia™ Casetes de inclusión PrintMate™
Código de producto. 16314016 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Aguamarina
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Cantidad:
1000
10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total
Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja.
Cierre incluido:
Sin tapas
Tapas separadas incluidas
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 750
| Código de producto. | Color | Cantidad | Cierre incluido | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16314016 | Naranja | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Tapas separadas incluidas | paquete de 750 |
| 15487594 | Aguamarina | - | - | paquete de 1000 |
| 16363946 | Beige | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Sin tapas | paquete de 750 |
| 15497594 | Azul | - | - | paquete de 1000 |
| 16373946 | Azul | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Sin tapas | paquete de 750 |
| 15407604 | Verde | - | - | paquete de 1000 |
| 16383946 | Verde | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Sin tapas | paquete de 750 |
| 15417604 | Gris | - | - | paquete de 1000 |
| 16393946 | Gris | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Sin tapas | paquete de 750 |
| 15427604 | Lila | - | - | paquete de 1000 |
| 16303956 | Lavanda | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Sin tapas | paquete de 750 |
| 15437604 | Naranja | - | - | paquete de 1000 |
| 16313956 | Verde claro | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Sin tapas | paquete de 750 |
| 15447604 | Rosa | - | - | paquete de 1000 |
| 16323956 | Lila | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Sin tapas | paquete de 750 |
| 15457604 | Canela | - | - | paquete de 1000 |
| 16333956 | Naranja | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Sin tapas | paquete de 750 |
| 15471820 | Blanco | - | - | paquete de 1000 |
| 16343956 | Rosa | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Sin tapas | paquete de 750 |
| 15477604 | Amarillo | 1000 | - | paquete de 1000 |
| 16353956 | Canela | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Sin tapas | paquete de 750 |
| 16363956 | Blanco | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Sin tapas | paquete de 750 |
| 16104027 | Amarillo | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Sin tapas | paquete de 750 |
| 16373956 | Beige | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Sin tapas | paquete de 1000 |
| 16383956 | Azul | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Sin tapas | paquete de 1000 |
| 16393956 | Verde | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Sin tapas | paquete de 1000 |
| 16303966 | Gris | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Sin tapas | paquete de 1000 |
| 16313966 | Lavanda | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Sin tapas | paquete de 1000 |
| 16323966 | Verde claro | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Sin tapas | paquete de 1000 |
| 16333966 | Lila | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Sin tapas | paquete de 1000 |
| 16343966 | Naranja | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Sin tapas | paquete de 1000 |
| 16353966 | Rosa | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Sin tapas | paquete de 1000 |
| 16363966 | Canela | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Sin tapas | paquete de 1000 |
| 16373966 | Blanco | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Sin tapas | paquete de 1000 |
| 16383966 | Amarillo | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Sin tapas | paquete de 1000 |
| 16393966 | Beige | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Tapas separadas incluidas | paquete de 1000 |
| 16303976 | Azul | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Tapas separadas incluidas | paquete de 1000 |
| 16313976 | Verde | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Tapas separadas incluidas | paquete de 1000 |
| 16323976 | Gris | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Tapas separadas incluidas | paquete de 1000 |
| 16333976 | Lavanda | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Tapas separadas incluidas | paquete de 1000 |
| 16343976 | Verde claro | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Tapas separadas incluidas | paquete de 1000 |
| 16353976 | Lila | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Tapas separadas incluidas | paquete de 1000 |
| 16363976 | Naranja | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Tapas separadas incluidas | paquete de 1000 |
| 16373976 | Rosa | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Tapas separadas incluidas | paquete de 1000 |
| 16383976 | Canela | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Tapas separadas incluidas | paquete de 1000 |
| 16393976 | Blanco | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Tapas separadas incluidas | paquete de 1000 |
| 16303986 | Amarillo | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | Tapas separadas incluidas | paquete de 1000 |
| 16344006 | Beige | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Tapas separadas incluidas | paquete de 750 |
| 16354006 | Azul | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Tapas separadas incluidas | paquete de 750 |
| 16364006 | Verde | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Tapas separadas incluidas | paquete de 750 |
| 16374006 | Gris | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Tapas separadas incluidas | paquete de 750 |
| 16384006 | Lavanda | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Tapas separadas incluidas | paquete de 750 |
| 16394006 | Verde claro | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Tapas separadas incluidas | paquete de 750 |
| 16304016 | Lila | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Tapas separadas incluidas | paquete de 750 |
| 16324016 | Rosa | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Tapas separadas incluidas | paquete de 750 |
| 16334016 | Canela | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Tapas separadas incluidas | paquete de 750 |
| 16344016 | Blanco | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Tapas separadas incluidas | paquete de 750 |
| 16327025 | Amarillo | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | Tapas separadas incluidas | paquete de 750 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16314016
Marca: Epredia™ B851100OR
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, los casetes de inclusión PrintMate se han optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para impresión automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo. Los casete de inclusión PrintMate también están disponibles sin tapas para ofrecer una opción de uso económico con tapas metálicas reutilizables.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de poro | Orificios redondos |
| Cierre incluido | Tapas separadas incluidas |
| Cantidad | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
| Tipo de tapón | Reversible |
| Compatible con PrintMate | Sí |
| Color | Naranja |
| Tipo de producto | Cassette de inclusión |