Learn More
Epredia™ PrintMate™ Biopsy Cassettes
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
Marca:  Epredia™ B851110PK
99.03 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.17600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16334026
  • 110.00€ / paquete de 750
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, la gama de casetes PrintMate se ha optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para carga automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
Poros cuadrados pequeños
10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total
Casete para biopsia PrintMate para impresoras PrintMate
Tapas separadas incluidas
Reversible
Rosa