Learn More
Thermo Scientific™ Impresoras para CryoMed y CryoPlus
Código de producto. 11746449 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Impresora
Tensión:
120/220 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
Código de producto. Tipo Tensión unitSize
11746449 Impresora 120/220 V 5 PCS
11721579 Impresora 120/220 V 1 PCS
2 options
Código de producto. 11746449
Marca: Thermo Scientific™ 4000566
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mejore la funcionalidad de los congeladores de velocidad controlada Thermo Scientific™ CryoMed™ con esta impresora opcional.
Mejore la funcionalidad de los congeladores de velocidad controlada Thermo Scientific™ CryoMed™ con las impresoras térmicas Thermo Scientific™ para congeladores CryoMed y CryoPlus™. Estas impresoras están disponibles en modelos de 120 V o 220 V e incluyen conjunto de cables y un kit de conectores RS-232.
  • Modelo 4000565: impresora de 120 V y 60 Hz con conjunto de cable y kit conector RS-232
  • Modelo 4000665: impresora de 220V y 50Hz con conjunto de cable y kit conector RS-232
  • Modelo 4000566: papel de impresora térmica (5 rollos/paquete)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Impresora
Para utilizar con (equipo) Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed
Tensión 120/220 V