Learn More
Thermo Scientific™ Impresoras para CryoMed y CryoPlus
Código de producto. 11721579 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Impresora
Tensión:
120/220 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
Código de producto. Tipo Tensión unitSize
11721579 Impresora 120/220 V 1 PCS
11746449 Impresora 120/220 V 5 PCS
2 options
Código de producto. 11721579
Marca: Thermo Scientific™ 4000665
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mejore la funcionalidad de los congeladores de velocidad controlada Thermo Scientific™ CryoMed™ con esta impresora opcional.
Mejore la funcionalidad de los congeladores de velocidad controlada Thermo Scientific™ CryoMed™ con las impresoras térmicas Thermo Scientific™ para congeladores CryoMed y CryoPlus™. Estas impresoras están disponibles en modelos de 120 V o 220 V e incluyen conjunto de cables y un kit de conectores RS-232.
  • Modelo 4000565: impresora de 120 V y 60 Hz con conjunto de cable y kit conector RS-232
  • Modelo 4000665: impresora de 220V y 50Hz con conjunto de cable y kit conector RS-232
  • Modelo 4000566: papel de impresora térmica (5 rollos/paquete)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Impresora
Para utilizar con (equipo) Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed
Garantía La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Tensión 120/220 V