Descripción
- Thermal paper 57 mm width
- Roll for printer model TDP-225
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Impresora SRV000-0485 |
| Tipo de producto | Printer Paper |
| Anchura exterior (imperial) | 5.1 in. |
| Anchura exterior (métrico) | 57 mm |