Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Primus
Click to view available options
Tamaño:
37
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Cuero de grano entero / Estructura impermeable
- Pala impermeable de Sympatex™
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro, Gris |
| Diseñar | Primus |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver/Sympatex™ |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 48 |
| Material del dedo del pie | Acero |