Learn More
Invitrogen™ CEBADOR 3' BIOTINA 50 NMOL
Descripción
Utilice esta herramienta para diseñar un oligonucleótido de ADN personalizado, con cualquiera de una variedad de modificaciones de 3' y 5', en escalas que van desde 25 nmol hasta 10 μmol. Seleccione el método de purificación deseado (cromatografía normal o de fase inversa, HPLC o PAGE).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cebador 3' biotina, 50 nmol |
| Tipo de producto | Cebador 3' biotina |
| Primer | Marcado 3' |
| Cantidad | 50 nmol |