Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons, Sprague Dawley
Código de producto. 15906482
Change view
Click to view available options
N.° de celdas:
1 x 10^6
4 x 10^6
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. N.° de celdas unitSize
15906482 1 x 10^6 cada uno
15916482 4 x 10^6 paquete de 4
2 options
Código de producto. 15906482
Marca: Gibco™ A36511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las neuronas primarias de corteza de rata Gibco™, Sprague Dawley, están aisladas y crioconservadas de embriones de ratas Sprague Dawley de 18 días.
Se trata de una alternativa a las neuronas frescas flexible, lista para usar y de calidad. Cada vial contiene un millón de células por ml. Estas neuronas producen consistentemente una viabilidad postdescongelación de entre el 50 y 80 %, tienen alta pureza neuronal y están validadas para su funcionamiento.
Alta viabilidad: viabilidad posdescongelación del 50 % o superior
Alta pureza: fenotipo neuronal superior al 90%
Validadas para su funcionamiento: se han comprobado en cuanto a flujo de calcio sincrónico espontáneo y actividad de liberación sináptica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno líquido.
Age Fetal
Tipo de célula Células neuronales
Culture Type Cultivo de células de mamífero
Formulario Crioconservado
Especie Rata
Tissue Corteza
N.° de celdas 1 x 10^6
Tipo de producto Neurona de corteza de rata
Cantidad 1 x 106 células
Probado para Pureza celular, esterilidad, viabilidad, micoplasma