Learn More
Primaquine diphosphate, MedChemExpress
Descripción
Primaquine Diphosphate (Primaquine phosphate), an 8-aminoquinoline, exerts a broad spectrum of activities against various stages of parasitic malaria. Primaquine Diphosphate remains as the only agent that destroys late hepatic stages and latent tissue forms of Plasmodium vivax and Plasmodium ovale.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Primaquine diphosphate |
| Forma física | Powder |
| CAS | 63-45-6 |
| Color | Naranja |
| Cantidad | 10 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H27N3O9P2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Primaquine phosphatePrimaquine bisphosphate |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (549.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (54.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mostrar más |