Learn More
Brady Magicard™ Prima 8 Duo with Bend Remedy
Click to view available options
Color:
Blanco, azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Print high-quality full-color cards over the edge on both sides.
- Equipped with a range of card encoding devices to write secure electronic data to cards at the point of issuance.
- Always makes sure you have ideally flat cards.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Printer |
| Color | Blanco, azul |
| Tipo de pantalla | Monocolor LCD |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Labels |
| Material | Plastic |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Longitud (imperial) | 18.7 in. |
| Anchura (imperial) | 8.3 in. |
| Longitud (métrico) | 475.5 mm |
| Anchura (métrico) | 211.5 mm |
| Mostrar más |