missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Pridopidine

Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
Pridopidine is a selective high affinity σ-1 receptor (S1R) agonist (Ki = 7.1 nM in both HEK293 cells and rat striatal membranes). Pridopidine displays ∼30-fold and ∼100-fold selectivity over the dopamine D3 receptor and the D2 receptor, respectively. Pridopidine is a low affinity dopamine D2 receptor antagonist (Ki (low) = 17.5 μM; Ki (high) = 7.5 μM). Pridopidine upregulates gene expression induced by BDNF in rat striatum in vivo in an S1R-dependent manner. Pridopidine improves motor function and shows neuroprotective effects in Huntington's disease animal models. Pridopidine restores neuromuscular junction activity in amyotrophic lateral sclerosis models in vitro and in vivo. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propylpiperidine |
| CAS | 346688-38-8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | Sigma1 Receptor Agonists |
| Fórmula molecular | C15H23NO2S |
| Pureza | 98% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido