missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prexasertib dihydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16437478
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16437478

Marca: Medchem Express HY18174A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Prexasertib dihydrochloride (LY2606368 dihydrochloride) is a selective, ATP-competitive second-generation checkpoint kinase 1 (CHK1) inhibitor with a Ki of 0.9 nM and an IC50 of 50=8 nM) and RSK1 (IC50=9 nM). Prexasertib dihydrochloride causes double-stranded DNA breakage and replication catastrophe resulting in apoptosis. Prexasertib dihydrochloride shows potent anti-tumor activity.

Prexasertib dihydrochloride (LY2606368 dihydrochloride) is a selective, ATP-competitive second-generation checkpoint kinase 1 (CHK1) inhibitor with a Ki of 0.9 nM and an IC50 of 50=8 nM) and RSK1 (IC50=9 nM). Prexasertib dihydrochloride causes double-stranded DNA breakage and replication catastrophe resulting in apoptosis. Prexasertib dihydrochloride shows potent anti-tumor activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Prexasertib dihydrochloride
CAS 1234015-54-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21Cl2N7O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo LY2606368 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 8 mg/mL (18.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES NCCCOC(C=CC=C1OC)=C1C2=CC(NC3=NC=C(C#N)N=C3)=NN2.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 438.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.31
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado