Learn More
Pretomanid, MedChemExpress
Código de producto. 16420547
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16420547 50 mg 50 miligramos
16444198 10 mg 10 miligramos
16455156 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16420547
Marca: Medchem Express HY10844
MedChemExpress Pretomanid (PA-824) is an antibiotic used for the research of multi-drug-resistant tuberculosis affecting the lungs. Pretomanid exhibits a sub-micromolar MIC against M. tuberculosis (MTB). The MIC values of PA-824 against a panel of MTB pan-sensitive and Rifampin mono-resistant clinical isolates range from 0.015 to 0.25 μg/mL.
Pretomanid (PA-824) is an antibiotic used for the research of multi-drug-resistant tuberculosis affecting the lungs. Pretomanid exhibits a sub-micromolar MIC against M. tuberculosis (MTB). The MIC values of PA-824 against a panel of MTB pan-sensitive and Rifampin mono-resistant clinical isolates range from 0.015 to 0.25 μg/mL.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pretomanid
Forma física Solid
CAS 187235-37-6
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12F3N3O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo PA-824 (S)-PA 824
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (347.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)OC(C=C1)=CC=C1CO[C@@H]2COC3=NC([N+]([O-])=O)=CN3C2
Peso molecular (g/mol) 359.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.26
Porcentaje de pureza 98.36%