Learn More
Invitrogen™ PrestoBlue™ and PrestoBlue™ HS Cell Viability Reagents
Código de producto. p-200102300 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Grado de pureza o calidad:
Estándar
HS
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 microgramos
25 ml
Código de producto. 12023725
Marca: Invitrogen™ A13261
Monitor cell proliferation and viability with the resazurin-based PrestoBlue and PrestoBlue HS cell viability reagents. These nontoxic and cell permeable reagents quantitatively measure cell viability in as little as 10 minutes using absorbance- or fluorescence-based microplate readers.
PrestoBlue and PrestoBlue HS cell viability reagents are ready-to-use, nontoxic, resazurin-based solutions that function as long term kinetic cell health indicators for fluorescence and absorbance-based microplate assays. These reagents are cell permeable and use the reducing power of living cells to quantitatively measure cell proliferation and viability in as little as 10 minutes. PrestoBlue HS Cell Viability Reagent is an improved version of PrestoBlue reagent, containing highly purified resazurin, which increases sensitivity and reduces background in cell proliferation assays. Add the power of multiplexing with reagents such as the CyQUANT Direct assay to improve your data analysis.
Obtenga resultados de viabilidad celular de alta calidad y ahorre tiempo de forma instantánea con el reactivo de viabilidad celular PrestoBlue™. PrestoBlue™ es una solución basada en resazurina lista para su uso que penetra en las células y funciona como un indicador de viabilidad celular mediante el uso del poder de reducción de las células vivas para medir cuantitativamente la proliferación de las células. Cuando el reactivo PrestoBlue™ se añade a las células, se modifica mediante la reducción del ambiente de la célula viable y se vuelve de color rojo con alta fluorescencia. Este cambio de color se puede detectar mediante mediciones de absorbancia o fluorescencia.
El reactivo de viabilidad celular PrestoBlue™ le permite:
  • Ahorrar tiempo con un paso de incubación de tan solo 10 minutos
  • Obtener resultados de alta calidad con un amplio rango dinámico
  • Disfrutar de la comodidad con el formato homogéneo de adición y lectura
  • Supervisar las células vivas y realizar los ensayos funcionales posteriores
    Incubaciones de 10 minutos
    El reactivo de viabilidad celular PrestoBlue™ es el único reactivo de viabilidad de células vivas del mercado que proporciona unos datos sólidos en tan solo 10 minutos después de la adición del reactivo. El resto de reactivos de viabilidad celular basados en resazurina del mercado requieren una incubación de 1 a 4 horas con el reactivo antes de obtener los datos.
    Resultados de alta calidad
    En función del tipo de células y del tiempo de incubación, el reactivo de viabilidad celular PrestoBlue™ puede detectar un mínimo de 12 células por pocillo en 1 placa de 384 pocillos. Tras 10 minutos de incubación, el reactivo PrestoBlue™ puede detectar de forma lineal un mínimo de 98 células⁄pocillo con un valor Z’ superior a 0,5.
    Formato de ensayo homogéneo
    El reactivo de viabilidad celular PrestoBlue™ es un reactivo solo de adición. Sin los pasos de lisis celular o solubilización que requieren otros ensayos del mercado, el tiempo de manipulación se minimiza.
    Ensayo de células vivas
    El reactivo de viabilidad celular PrestoBlue™ no requiere lisis celular. Las células se pueden incubar durante un máximo de 24 horas en presencia del producto de viabilidad celular PrestoBlue™. Retire el reactivo de las células y sustitúyalo por un medio de crecimiento para una mayor proliferación.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de célula Bacterias, células eucariotas, células fúngicas
    Color Azul
    Concentración 10 células por pocillo (placa de 384 pocillos)
    Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C y proteger de la luz.
    Método de detección Colorimétrico, fluorescencia
    Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
    Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas, Espectrofotómetro, Lector HTS
    Tipo de producto Reactivo
    Tipo de colorante Resazurina
    Emission 590-615 nm
    Excitation Wavelength Range 535-560 nm
    Formulario Líquido
    Formato Placa de 96 pocillos, cubetas, placa de 384 pocillos
    Tiempo de incubación De 10 min a 2 h
    Línea de productos PrestoBlue
    Grado de pureza o calidad Estándar
    Cantidad 25 mL
    Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
    Capacidad de procesamiento Compatible con alto rendimiento