Learn More
JULABO Sistemas de proceso PRESTO
Descripción
- Amplios intervalos de temperatura de trabajo sin cambiar líquidos
- Interfaz Ethernet.
- Ranura para tarjeta SD
- El diseño de ritmo optimizado crea más espacio directamente al lado de las unidades
- Conexiones para USB, Ethernet, RS232 y salida de alarma
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -75 °C a +250 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 29,3 x 22,4 x 34,6 in |
| Modelo | A70 |
| Tipo | Sistema de procesos |