Learn More
JULABO Sistemas de proceso PRESTO
Click to view available options
Modelo:
A38
A41
A70
W41
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Amplios intervalos de temperatura de trabajo sin cambiar líquidos
- Interfaz Ethernet.
- Ranura para tarjeta SD
- El diseño de ritmo optimizado crea más espacio directamente al lado de las unidades
- Conexiones para USB, Ethernet, RS232 y salida de alarma
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -45 °C a +250 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 29,5 x 13 x 26,4 in |
| Modelo | A41 |
| Tipo | Sistema de procesos |