Learn More
Buerkle™ Frascos pulverizadores sin presión de LDPE con bomba de mano de larga duración
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
ID de cuello (métrico):
17,5 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Piezas en contacto con los medios de PP, PE y acero inoxidable
- Frasco de LDPE
- Diámetro de la boquilla 0,6 mm
- Volumen de pulverización por recorrido: 1,2 ml ± 0,1
- Chorro pulverizador ajustable
- Temperatura máxima 30 °C
- Durante el proceso de fabricación se comprueba el funcionamiento de cada pulverizador
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria, laboratorios, producción, ocio, hogar; apto para detergentes y pesticidas agrícolas |
| Incluye | Válvula de ventilación patentada, bomba manual de larga vida útil |
| Material | LDPE |
| ID de cuello (métrico) | 17,5 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 30°C |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 295mm |
| Tipo de tapón | Pulverización |