Learn More
Afora™ Embudo de presión
Descripción
Fabricados en vidrio de borosilicato 3.3
Llaves intercambiables
Se suministran con tapón de plástico
El sistema de aseguramiento de la calidad de AFORA está certificado según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008
Posibilidad de fabricar otros volúmenes según las necesidades del cliente. Consultar con el servicio de Atención al Cliente
Llaves intercambiables
Se suministran con tapón de plástico
El sistema de aseguramiento de la calidad de AFORA está certificado según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008
Posibilidad de fabricar otros volúmenes según las necesidades del cliente. Consultar con el servicio de Atención al Cliente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio |