missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Presenilin-2 Antibody (APS 26), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-74513JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Presenilin-2 Monoclonal antibody specifically detects Presenilin-2 in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Presenilin-2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Primate | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| APS 26 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| AD3LP, AD4AD3L, AD5, E5-1, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, presenilin 2 (Alzheimer disease 4), presenilin-2, PS-2, PS2CMD1V, PSNL2, STM2STM-2 | |
| Synthetic peptide corresponding to residues C L(317) P Y D P E M E E D S Y D S F G E P(334) of human PS2. | |
| 0.2 mL | |
| Alzheimers Research, Apoptosis, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Stem Cell Signaling Pathway | |
| 5664 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido