missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Presenilin-2 Antibody (APS 21), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-74512UV
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Presenilin-2 Monoclonal specifically detects Presenilin-2 in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| Presenilin-2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| AD3LP, AD4AD3L, AD5, E5-1, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, presenilin 2 (Alzheimer disease 4), presenilin-2, PS-2, PS2CMD1V, PSNL2, STM2STM-2 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Presenilin 2 (APS 21) | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| APS 21 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| PSEN2 | |
| Synthetic peptide corresponding to residues C(31) Q E G R Q G P E D G E N T A(45) of human PS2. | |
| 0.2 mL | |
| Alzheimers Research, Apoptosis, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Stem Cell Signaling Pathway | |
| 5664 | |
| Human, Mouse, Rat, Primate | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido