Learn More
Bel Art™ Gradillas de minitubos flotantes para tubos de microcentrífugas SP Scienceware™ PrepSafe™
Código de producto. 15560002 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo neón
Fucsia
Natural
Turquesa
Incluye:
Fijación vorticial
Sin accesorio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Incluye unitSize
15560002 Amarillo neón Sin accesorio cada uno
15500012 Amarillo neón Fijación vorticial cada uno
15540002 Turquesa Sin accesorio cada uno
15550002 Fucsia Sin accesorio cada uno
15580002 Turquesa Fijación vorticial cada uno
15570002 Natural Fijación vorticial cada uno
15590002 Fucsia Fijación vorticial cada uno
15530002 Natural Sin accesorio cada uno
8 options
Código de producto. 15560002
Marca: Bel Art™ F187420123
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La inmovilización de las pestañas evita que los tubos se abran bajo presión, al sumergirse o al caerse
La inmovilización de las pestañas evita que los tubos se abran bajo presión, al sumergirse o al caerse
  • Capacidad para hasta doce tubos de microcentrífuga de 1,5 ml o 2 ml en las posiciones numeradas
  • Asa elevada para facilitar la elevación sin agitación de las muestras
  • Las patas estables mantienen las gradillas en posición vertical sobre la mesa de trabajo
  • Se utiliza en baños de agua, hielo o sobre la mesa de trabajo
  • El diámetro exterior de 95 mm se adapta a la mayoría de vasos de precipitados de 1000 ml
  • Disponibles con o sin fijación vorticial en una gran variedad de colores
  • La estructura de polipropileno es esterilizable en autoclave con vapor a 121°C (250°F)
  • Fijación vorticial extraíble disponible por separado (n.º de cat. F187420140)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Amarillo neón
Admite Tubos (de 1,5 a 2 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 12
Forma Round
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Vasos de precipitados de 1000 ml, baños de agua
Cantidad 10/caja
Longitud (métrico) 94 mm
Incluye Sin accesorio
Tipo de producto Gradilla para tubos para microcentrífuga
Estantes None
Altura (métrico) 79 mm
matriz, red, conjunto 1 x 12
Anchura (métrico) 94 mm