Learn More
Bel Art™ Gradillas de minitubos flotantes para tubos de microcentrífugas SP Scienceware™ PrepSafe™
Tienda SP Scienceware ProductosDescription
La inmovilización de las pestañas evita que los tubos se abran bajo presión, al sumergirse o al caerse
- Capacidad para hasta doce tubos de microcentrífuga de 1,5 ml o 2 ml en las posiciones numeradas
- Asa elevada para facilitar la elevación sin agitación de las muestras
- Las patas estables mantienen las gradillas en posición vertical sobre la mesa de trabajo
- Se utiliza en baños de agua, hielo o sobre la mesa de trabajo
- El diámetro exterior de 95 mm se adapta a la mayoría de vasos de precipitados de 1000 ml
- Disponibles con o sin fijación vorticial en una gran variedad de colores
- La estructura de polipropileno es esterilizable en autoclave con vapor a 121°C (250°F)
- Fijación vorticial extraíble disponible por separado (n.º de cat. F187420140)
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Amarillo neón |
| Admite | Tubos (de 1,5 a 2 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 12 |
| Forma | Round |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Vasos de precipitados de 1000 ml, baños de agua |
| Cantidad | 10/caja |
| Show More |