Learn More
Invitrogen™ PREPL Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB995)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30276344
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30276344 100 μL 100 microlitros
30275332 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30276344
Marca: Invitrogen™ MA557640
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
PREPL Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
The protein encoded by this gene belongs to the prolyl oligopeptidase subfamily of serine peptidases. Mutations in this gene have been associated with hypotonia-cystinuria syndrome, also known as the 2p21 deletion syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PREPL
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 24GB995
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Prepl
N.º de referencia del gen Q4J6C6, Q5HZA6, Q8C167
Alias de gen 2810457N15Rik; 9530014L06Rik; D030028O16Rik; KIAA0436; mKIAA0436; Prepl; prolyl endopeptidase; prolyl endopeptidase-like; Prolylendopeptidase-like; putative prolyl oligopeptidase; RGD1310143
Símbolos de los genes Prepl
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human PREPL (aa 601-685).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 213760, 298771, 9581
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG