missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PREPL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15781862 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15781862 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15781862

Marca: Invitrogen™ PA564098

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PQHYPSIHIT AYENDERVPL KGIVSYTEKL KEAIAEHAKD TGEGYQTPNI ILDIQPGGNH VIEDSHKKIT AQIKFLYE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 86%.

The protein encoded by this gene belongs to the prolyl oligopeptidase subfamily of serine peptidases. Mutations in this gene have been associated with hypotonia-cystinuria syndrome, also known as the 2p21 deletion syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PREPL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Prepl
N.º de referencia del gen Q4J6C6
Alias de gen 2810457N15Rik; 9530014L06Rik; D030028O16Rik; KIAA0436; mKIAA0436; Prepl; prolyl endopeptidase; prolyl endopeptidase-like; Prolylendopeptidase-like; putative prolyl oligopeptidase; RGD1310143
Símbolos de los genes Prepl
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human PREPL. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95839).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9581
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.