Learn More
Thermo Scientific™ Soportes de precolumnas para HPLC preparativas
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Proteja su columna para HPLC preparativa Thermo Scientific de partículas no deseadas que puedan reducir la vida útil de su columna mediante el uso de una precolumna y un soporte de precolumnas.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de sus columnas preparativas. Los soportes de precolumnas preparativas Thermo Scientific™ permiten montar y conectar fácilmente la precolumna a la columna preparativa.
Es importante seleccionar el soporte de precolumnas preparativas adecuado para su tamaño de columna para HPLC preparativa. Ofrecemos una gama de tamaños de soporte de precolumnas todos los cuales están en un práctico formato independiente que requiere conexiones desde la entrada y salida de LC a la columna para LC preparativa.
Nuestros soportes de precolumnas preparativas están disponibles en accesorios de conexión de 0,0625 in o 0,125 in en los tamaños de protección más grandes para ser compatibles con los componentes de su sistema para HPLC preparativo.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Soporte de precolumna de 1,58 mm (0,0625 in) |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con | Precolumna preparativa |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Línea de productos | Thermo Scientific |
| Tipo | Soporte para precolumnas |