Learn More
Thermo Scientific™ Soportes de precolumnas para HPLC preparativas
Código de producto. 16328636 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Formato de columna:
Soporte de precolumna de 1,58 mm (0,0625 in)
Soporte de precolumna de 3,17 mm (1/16 in)
Soporte de precolumna de 3,17 mm (1/8 in)
Soporte de precolumna, independiente
Diámetro (métrico):
10 mm
20 mm
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Formato de columna Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
16328636 Soporte de precolumna, independiente 10 mm 20 mm cada uno
16318636 Soporte de precolumna, independiente 10 mm 8 mm cada uno
16338636 Soporte de precolumna de 1,58 mm (0,0625 in) 10 mm 30 mm cada uno
16348636 Soporte de precolumna de 3,17 mm (1/8 in) 10 mm 30 mm cada uno
16358636 Soporte de precolumna, independiente 20 mm 20 mm cada uno
16368636 Soporte de precolumna de 3,17 mm (1/16 in) 20 mm 30 mm cada uno
16378636 Soporte de precolumna de 3,17 mm (1/8 in) 20 mm 30 mm cada uno
7 options
Código de producto. 16328636
Marca: Thermo Scientific™ 887020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja su columna para HPLC preparativa Thermo Scientific de partículas no deseadas que puedan reducir la vida útil de su columna mediante el uso de una precolumna y un soporte de precolumnas.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de sus columnas preparativas. Los soportes de precolumnas preparativas Thermo Scientific™ permiten montar y conectar fácilmente la precolumna a la columna preparativa.
Es importante seleccionar el soporte de precolumnas preparativas adecuado para su tamaño de columna para HPLC preparativa. Ofrecemos una gama de tamaños de soporte de precolumnas todos los cuales están en un práctico formato independiente que requiere conexiones desde la entrada y salida de LC a la columna para LC preparativa.
Nuestros soportes de precolumnas preparativas están disponibles en accesorios de conexión de 0,0625 in o 0,125 in en los tamaños de protección más grandes para ser compatibles con los componentes de su sistema para HPLC preparativo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Soporte de precolumna, independiente
Diámetro (métrico) 10 mm
Para utilizar con Precolumna preparativa
Longitud (métrico) 20 mm
Línea de productos Thermo Scientific
Tipo Soporte para precolumnas