Learn More
SPEX™ Fluido Prep-Aid Vertrel XF
Código de producto. 15330542 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
:
Tipo de producto: Ayuda para la molienda
Código de producto.
15330542 Tipo de producto: Ayuda para la molienda
1 options
Código de producto. 15330542
Marca: SPEX™ 3650
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El Prep-Aid Vertrel XF SPEX™ un fluorocarbono líquido que ayuda a la molienda porque evita el aglutinamiento, reduce la contaminación y se evapora después del molienda.
  • Evita el aglutinamiento y reduce la contaminación
  • Se evapora rápidamente después de la molienda sin dejar ningún residuo
  • Mejora la molienda de casi cualquier muestra
  • Facilita la limpieza del contenedor de molienda
  • Especialmente útil para moler muestras como cemento, roca y clínker a tamaños de partículas por debajo de 10 micrones
Especificaciones
Tipo de producto Ayuda para la molienda
Para utilizar con (aplicación) Muestras de molienda
Cantidad de embalaje Frasco de 946,35 ml