Learn More
Heathrow Scientific™ Cajas de portaobjetos Premium Plus
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Surtido
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- El diseño de rieles de portaobjetos garantiza un ajuste seguro que permite una colocación y una extracción sencillas de los portaobjetos
- La cuadrícula de numeración de ubicación central permite organizar los portaobjetos de forma sencilla con una fácil visualización de los números de ubicación
- El bloqueo deslizante proporciona un almacenamiento seguro con unos símbolos de bloqueo y desbloqueo que se identifican fácilmente
- Puede utilizarse una abrazadera de plástico de 2 mm para un almacenamiento más seguro
- La tarjeta de inventario puede extraerse y volverse a colocar para escribir sin problemas en superficies planas
- La caja presenta un diseño moderno con una textura de superficie ondulada
- Forro de espuma EVA en la parte inferior para mantener los portaobjetos de forma segura en su lugar y protegerlos frente a daños
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caja de almacenamiento de portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 100 |
| Tipo de tapón | Tapa con bisagra |
| Color | Naranja |
| Compartimentos | 100 |
| Contenido y almacenamiento | Horizontal |
| Descripción | Caja de portaobjetos Premium Plus |
| El dispositivo tiene | 100 (portaobjetos de 26 × 76 mm) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 8,2 x 7,7 x 1,3 pulg |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
| Mostrar más |