Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio transparente Pack Premium con septum de 0.125 pulg
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15316845
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
40 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15316845 40 ml paquete de 72
16012425 20 ml paquete de 72
2 options
Código de producto. 15316845
Marca: Thermo Scientific™ 14040C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja sus muestras más críticas, desde la recogida hasta el análisis, mediante estos viales de vidrio transparente Premium Pack, que incluyen un embalaje protector con un divisor de espuma dura para mantener los viales separados de forma segura.
Protect your most critical samples from collection to analysis. Thermo Scientific™ Premium Pack Clear Glass Vials with 0.125 in. Septa feature protective packaging with hard foam divider that hold vials securely separated, each in their own individual cell for ultimate vial protection. Hard foam sectional design allows clusters of nine (9) vials to be separated from the pack for convenient handling. Each vial includes an assembled dust cover to prevent particulate accumulation and protect the injection surface prior to use.
Características:
  • Vial transparente diseñado para la recogida de muestras de agua para el análisis de orgánicos volátiles (VOA).
  • La pendiente del hombro del vial está optimizada para evitar que se produzcan burbujas de aire
  • Elija entre tamaños de 20 ml o 40 ml
  • Tapón con parte superior abierta de polipropileno blanco con un septo estándar de 3,175 mm (0,125 pulg.) de grosor de silicona con revestimiento de PTFE
  • Tapa antipolvo de polietileno acoplada en cada tapón para proteger el septum de la acumulación de partículas antes del análisis
  • Septum unido de forma permanente al tapón; no se puede caer o desajustar cuando se perfora
  • Compatibles directamente con automatización
  • Tapones y tapas antipolvo acoplados en los viales
Incluye:
Viales certificados:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada vial cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • El divisor rígido de celdas de espuma amortigua y protege los viales durante el transporte y la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial transparente EP de 40 ml con septo de 3,175 mm (0,125 pulg) unido y certificado Premium Pack
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Transparente
Material Vidrio (tipo 1)
Volumen (métrico) 40 ml
Altura (imperial) 3,75 in
Nivel contenedores
N.º por caja 72
Tapones de repuesto ND
Volumen (imperial) 1 oz
Volumen hasta el borde (imperial) 1,5 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 44 ml
Volumen total (métrico) 40 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón con septum unido
Cantidad 72 cajas
Grosor (métrico) 3,17 mm
Tamaño del tapón 24-414
Certificaciones/conformidad Los viales procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos volátiles; se fabrica con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Altura (métrico) 95 mm
Tipo de producto Vial