Learn More
Fisherbrand™ Caja portaobjetos de microscopio Premium
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Material de revestimiento:
Corcho
Espuma
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Almacene y transporte 100 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas de portaobjetos de ABS de 100 posiciones de colores Fisherbrand™ almacenan portaobjetos estándar para microscopio en hendiduras ranuradas numeradas. Proporciona almacenamiento sin polvo y seguro.
- Las cajas moldeadas rígidas sujetan de forma segura los portaobjetos de microscopio estándar en hendiduras ranuradas
- Caja de ABS duradera disponible con o sin revestimiento
- Las ranuras y los revestimientos están numerados para su correspondencia con cada hoja de inventario de portaobjetos
- Incluyen una tapa con bisagra con cierre revestido de níquel y resistente al óxido
- Cajas apilables que incluyen pies para una máxima estabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caja de almacenamiento de portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 100 |
| Tipo de tapón | Con bisagra y cierre |
| Color | Verde |
| Compartimentos | 100 |
| El dispositivo tiene | 100 (portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm y 1 x 3 pulg.) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 208 x 175 x 34 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio estándar de 25 x 75 mm o 1 x 3 pulg. |
| Altura (imperial) | 1,33 in |
| Altura (métrico) | 34 mm |
| Mostrar más |