Descripción
Almacene y transporte 100 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas de portaobjetos de ABS de 100 posiciones de colores Fisherbrand™ almacenan portaobjetos estándar para microscopio en hendiduras ranuradas numeradas. Proporciona almacenamiento sin polvo y seguro.
- Las cajas moldeadas rígidas sujetan de forma segura los portaobjetos de microscopio estándar en hendiduras ranuradas
- Caja de ABS duradera disponible con o sin revestimiento
- Las ranuras y los revestimientos están numerados para su correspondencia con cada hoja de inventario de portaobjetos
- Cuenta con una tapa con bisagras y un cierre chapado en níquel resistente al óxido
- Las cajas apilables incluyen pies para una estabilidad máxima
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caja de almacenamiento de portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 100 |
| Tipo de tapón | Con bisagra y cierre |
| Color | Azul |
| Compartimentos | 100 |
| El dispositivo tiene | 100 (portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm y 1 x 3 pulg.) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 208 x 175 x 34 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos estándar para microscopio de 25 × 75 mm o 25,4 × 76,2 mm (1 × 3 pulg.) |
| Altura (imperial) | 1,33 in |
| Altura (métrico) | 34 mm |
| Mostrar más |