Learn More
Ark Plas Products™ Conectores rectos de reducción dentados de grado Premium
Descripción
Los conectores Premium están disponibles en nailon blanco, polipropileno natural, policarbonato transparente y kynar (PVDF). Disponibles en dos estilos dentados:
Dentado estándar
Dentado estándar
- Diseñado para adaptarse a la mayoría de los tipos de tubos flexibles
- El diámetro interior puede expandirse de un 40 % a un 50 % por encima valor nominal del DI
- Soporta hasta 8,61 bar (125 psi) sin necesidad de usar abrazaderas para tubos
- Diseñado para su uso con tubos semirrígidos
- Ideal para aplicaciones a baja presión con tubos flexibles
- El tubo se expande hasta un 21 % por encima del valor nominal del DI
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, ausencia de BPA, DEHP y derivados animales |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | Entre 1,6 y 3,2 mm |
| Material | PVDF Kynar |
| Para utilizar con | Tubo flexible corrugado |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Tamaño de puerto | Manguera de 1/8 x 1/16 pulg |
| Forma | Recto |
| Color | Natural |
| Mostrar más |