Learn More
Ark Plas Products™ Conectores rectos de reducción dentados de grado Premium
Código de producto. 11831140
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
Manguera de 1/8 x 1/16 pulg
Manguera de 3/32 x 1/16 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de puerto unitSize
11831140 Manguera de 1/8 x 1/16 pulg paquete de 10
11821140 Manguera de 3/32 x 1/16 pulg paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11831140 Proveedor Ark Plas Products™ N.º de proveedor MAD51DF0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos conectores para una amplia variedad de aplicaciones. Los conectores en forma de Y dentados de grado Premium Ark Plas Products™ se han moldeado con materiales puros y trazabilidad de lote para aplicaciones de gran importancia.
Los conectores Premium están disponibles en nailon blanco, polipropileno natural, policarbonato transparente y kynar (PVDF). Disponibles en dos estilos dentados:
Dentado estándar
  • Diseñado para adaptarse a la mayoría de los tipos de tubos flexibles
  • El diámetro interior puede expandirse de un 40 % a un 50 % por encima valor nominal del DI
  • Soporta hasta 8,61 bar (125 psi) sin necesidad de usar abrazaderas para tubos
Dentado firme
  • Diseñado para su uso con tubos semirrígidos
  • Ideal para aplicaciones a baja presión con tubos flexibles
  • El tubo se expande hasta un 21 % por encima del valor nominal del DI
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, ausencia de BPA, DEHP y derivados animales
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) Entre 1,6 y 3,2 mm
Material PVDF Kynar
Para utilizar con Tubo flexible corrugado
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de puerto Manguera de 1/8 x 1/16 pulg
Forma Recto
Color Natural
Max. Operating Temperature (Metric) 130°C
Tipo de producto Conector recto de reducción dentado