missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRELID2 purified MaxPab mouse Mouse anti-Human, Polyclonal, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Marca: Abnova H00153768-B01P.50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human PRELID2 protein.
- High specificity
- High reactivity
Especificaciones
| PRELID2 purified MaxPab mouse | |
| Polyclonal | |
| Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human PRELID2 protein. | |
| PRELID2 | |
| FLJ38376/MGC21644 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 153768 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| NM_205846.1 | |
| PRELID2 | |
| PRELID2 (NP_995318.1, 1 a.a. ∼ 177 a.a) full-length human protein. | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido