missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Preladenant, MedChemExpress

Código de producto. 16485176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16485176 100 mg 100 miligramos
16494238 10 mg 10 miligramos
16460577 50 mg 50 miligramos
16406967 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16485176

Marca: Medchem Express HY10889

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Preladenant is a potent and competitive antagonist of the human adenosine A2A receptor with a Ki of 1.1 nM and has over 1000-fold selectivity over other adenosine receptors.

Preladenant is a potent and competitive antagonist of the human adenosine A2A receptor with a Ki of 1.1 nM and has over 1000-fold selectivity over other adenosine receptors.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Preladenant
CAS 377727-87-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H29N9O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo SCH-420814
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (9.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N(CCN2CCN(C3=CC=C(OCCOC)C=C3)CC2)N=C4)=C4C5=NC(C6=CC=CO6)=NN51
Peso molecular (g/mol) 503.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.56
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.