Learn More
Invitrogen™ Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) Competitive ELISA Kit
Código de producto. p-200006755
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15895853
Marca: Invitrogen™ EIAPDG
Includes
Placas prerecubiertas, patrón, anticuerpo detector, conjugado con HRP, tampón de ensayo, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa y hoja de datos técnicos específicos del lote.
ELISA
The Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) ELISA quantitates PDG in extracted serμm/plasma, urine, dried fecal extracts or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant PDG. Principle of the method The PDG solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, binding to the target on a different epitope from the capture antibody. A conjugated enzyme has been incorporated into the assay. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is inversely proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El pregnanediol-3-glucurónido (PDG) es un metabolito humano natural de pregnanediol generado en el hígado por la UDP glucuoniltransferasa. La glucuronidación se utiliza para ayudar en la excreción de sustancias tóxicas, drogas u otras sustancias que no pueden usarse como fuente de energía. El ácido glucurónico se une a la sustancia mediante un enlace glucosídico, y el glucurónido resultante, que tiene una solubilidad en agua mucho mayor que la sustancia original, es finalmente excretado por los riñones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 0,391-50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,18 ng
Descripción Kit de ELISA competitivo de pregnanediol-3-glucurónido (PDG)
ensayo Ensayo multiplex en la plataforma Luminex
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Metabolito
Tipo de muestra Extracto fecal, Orina, Plasma, Sobrenadante, Suero
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo 6,4%
CV intraensayo 4,1%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biología reproductiva
Volumen de muestra 50 μl de extracto fecal; 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante; 10 μl de orina
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Productos químicos
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 2 h 30 min