Learn More
Prednisolona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813626 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13501640 1 g Frasco de vidrio 1 g
13511640 5 g Frasco de vidrio 5 GR
13521640 25 g Frasco de vidrio 25 GR
3 options
Código de producto. 13501640
Marca: Thermo Scientific Acros 449470010
Solicitar formato a granel o personalizado
La prednisolona o metacortandralona, n.° de CAS 50-24-8, es un glucocorticoides sintético.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La prednisolona es un derivado de la prednisona con una reducción de oxo a beta-hidroxi en la posición 11
•La prednisolona une los receptores de la superficie celular y se transporta al núcleo, donde une ciertos receptores nucleares responsables de la transcripción de citoquinas proinflamatorias
Aplicaciones
• La prednisolona se puede utilizar para investigaciones de laboratorio sobre el crecimiento y la prevención de tumores
• La prednisolona también se puede utilizar para investigaciones endocrinas y de desarrollo, in vivo o in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-24-8
Fórmula molecular C21H28O5
Peso molecular (g/mol) 360.44
Clave InChI OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Sinónimo prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
PubChem CID 5755
ChEBI CHEBI:8378
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17--(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone
Punto de fusión 240.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,7841
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dioxane, slightly soluble in acetone, chloroform,, ethylacetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.44
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Prednisolone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.