Learn More
JP Selecta™ Baños de agua y aceite Precisterm
Código de producto. p-7115671
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
5 L
20 L
Temperatura ambiente:
De ambiente +5° a 200°C
Temperatura ambiente de +5 °C a 110 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Temperatura ambiente unitSize
12097864 2 L Temperatura ambiente de +5 °C a 110 °C cada uno
12027874 20 L Temperatura ambiente de +5 °C a 110 °C cada uno
12152872 2 L De ambiente +5° a 200°C cada uno
12047884 5 L De ambiente +5° a 200°C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12097864 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 6000137
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona una excelente estabilidad de temperatura para las necesidades de baño de agua y aceite.
  • Amplia gama de tamaños y accesorios
  • Caja interior y exterior de acero inoxidable
  • El depósito es de doble capa
  • Resistente a la corrosión
  • Interruptor de alimentación iluminado
  • Control de temperatura del termostato hidráulico sincronizado con la luz indicadora «ON»
  • Testigo de desconexión del termostato de seguridad
  • Se suministra con un estante de protección de elementos calefactores
Especificaciones
Temperatura ambiente Temperatura ambiente de +5 °C a 110 °C
Capacidad (métrico) 2 L
Material Acero inoxidable
Temperatura máxima (métrico) 110°C
Estabilidad de la temperatura ±1 °C
Anchura (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) interior 15 cm
Altura (métrico) 20 cm
Altura (métrico) interior 15 cm
Fondo (métrico) 27 cm exterior
Fondo interior (métrico) 13 cm
Peso (métrico) 3,5 kg
Vataje 390 W