Learn More
Witeg™ Embudo de lado plano Preciso™
Código de producto. 11897800
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
11897800 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11897800
Marca: Witeg™ 1 651 029
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este embudo de lado plano para adaptarse a las necesidades especiales de canalización. El embudo de lado plano Witeg™ Preciso™ está diseñado con un cono ST 29 /32, un diámetro exterior de 100mm, y un ángulo de embudo de 60°.
  • Lado plano.
  • Cono ST: 29/32.
  • D.E.: 100mm.
  • Ángulo: 60°.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Material Vidrio
Ángulo 60 °C
Descripción De lado plana