Learn More
Honeywell™ Guantes Precision Tex 2
Click to view available options
:
Tamaño: 10
Descripción
- Cuero de grano mixto
- Interlock de algodón verde en la parte posterior
- Ajuste elástico
- Corte de Gunn
- Pulgar alado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Normas básicas EN 420-2003, Riesgos mecánicos EN 388-2016 |
| Clasificación | Movilidad: 5 |
| Color | Blanco, Verde |
| Hand | Específico |
| Material | Cuero de grano mixto, Algodón |
| Tipo de producto | Guantes con palma de cuero |
| Tamaño | 10 |
| Modelo | Gunn |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria automotriz, aviación, hierro, acero, logística, mantenimiento y transporte |
| Estilo de puño de los guantes | Abierto |
| Mostrar más |