Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10
Código de producto. 11796933
Encompass
Click to view available options
Densidad (métrico):
900 a 950 g/L
De 1000 a 1050 g/l
De 600 a 650 kg/m3
De 650 a 700 kg/m3
De 700 a 750 kg/m3
De 750 a 800 kg/m3
De 800 a 850 kg/m3
De 850 a 900 kg/m3
De 950 a 1000 kg/m3
Número ASTM:
300H
301H
302H
303H
304H
305H
306H
307H
308H
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11796933
Marca: Fisherbrand™ 2302H
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combined form glass density hydrometers with mercury thermometers in the body. Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10 measure in kg/m3 and operate in a wide temperature range of -20 to 65°C, with a reference temperature of 15°C.
High-precision instruments for determination of fluid density in accordance with ASTM standards and available with a DAkkS/works calibration certificate.
  • Meets the standards of ASTM E100-10 for density hydrometers
  • Reference temperature: 15°C
  • Scale division: 0.5kg/m3
  • Error limit: ±0.5kg/m3
  • Mercury Thermometer: -20 to +65°C in 1°C
  • Total length: 380mm
  • Single packed in transparent square plastic sleeve
Especificaciones
Tipo Hydrometer with Incorporated Thermometer
Número ASTM 302H
Exactitud ±0.5 kg/m3
Incrementos Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C
Certificaciones/conformidad ASTM E100-10
Longitud (métrico) 380 mm
Incluye Hg Thermometer in body, Square plastic sleeve
Densidad (métrico) De 700 a 750 kg/m3
Exactitud de temperatura ±1° C
Material Vidrio
Intervalo de temperatura (métrico) −20 to +65°C
Para utilizar con (aplicación) Determination of fluid density
Temperature of Standardization 15°C
Mostrar más Mostrar menos
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.