Learn More
DiscoverX PrecisION™ hTRPA1 Recombinant Stable Cell Line
Click to view available options
Cantidad:
2 viales
Tamaño de la unidad:
2 ampollas
Descripción
The PrecisION™ hTRPA1 Recombinant Stable Cell Line is a stable, engineered cell line for use in studying TRPA1 ion channels, including drug candidates which affect channel function. This cell line enables assessment of ion channel function via detection of electrophysiological signals. The included cell line overexpresses TRPA1 ion channels. Upon ligand/agonist induced channel activation, response can be detected via automated or manual electrophysiological techniques. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Ion Channel Activity |
| Línea de células | 293H |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Lines |
| Cantidad | 2 viales |
| Entrada diana | TRPA1 |
| Número de acceso | Y10601 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.