Learn More
Gestigkeit Harry Placa calefactora de precisión sin controlador
Código de producto. p-7224982
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
140 x 140 x 125 mm
200 x 280 x 125 mm
350 x 350 x 125 mm
430 x 580 x 185 mm
610 x 160 x 125 mm
Vataje:
1000 W
2000 W
2200 W
3300 W
4500 W
Tensión:
230 V
2 x 400 V, N+PE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Vataje Tensión unitSize
10279431 140 x 140 x 125 mm 4500 W 230 V cada uno
10729592 200 x 280 x 125 mm 1000 W 230 V cada uno
10600523 350 x 350 x 125 mm 2200 W 230 V cada uno
10229531 430 x 580 x 185 mm 3300 W 230 V cada uno
10391222 430 x 580 x 185 mm 3300 W 2 x 400 V, N+PE cada uno
10076081 610 x 160 x 125 mm 2000 W 230 V cada uno
6 options
Código de producto. 10279431
Marca: Gestigkeit Harry PZ14ET
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las placas calefactoras de precisión sin controlador son duraderas, permiten temperaturas precisas y un funcionamiento sencillo.
  • Las superficies superiores de las placas calefactoras de precisión están compuestas por una aleación de aluminio conductora de calor muy eficaz y tienen un revestimiento oxidado suave y fácil de mantener. El sistema de calentamiento eléctrico a largo plazo se ha diseñado para garantizar que la temperatura permanezca uniforme incluso en las esquinas y bordes de la placa.
  • El instrumento digital controlado por microprocesador permite preconfigurar la temperatura de funcionamiento en divisiones de 0,1 °C a 99,9 °C y divisiones de 1 °C para temperaturas superiores 100 °C. La temperatura preestablecida permanece programada incluso cuando el dispositivo se ha apagado. Para evitar alteraciones accidentales al pulsar una tecla por accidente, solo se puede preajustar con dos dedos. La temperatura real se indica de manera constante con dígitos de 14 mm de alto una vez que se han soltado las teclas.
  • Todos los modelos están equipados con un controlador de salida electrónico que permite ajustar la salida de calor del 10 al 100 % para evitar que la placa calefactora supere la temperatura preestablecida y/o para evitar cualquier efecto de postcalentamiento. La temperatura de todas las placas calefactoras de precisión se mide con un sensor de reacción rápida integrado (PT 100).
  • Todos los modelos están equipados con un casquillo de salida de diodo de 3 polos (tensión extrabaja) para permitir la conexión de un termómetro de contacto o de un interruptor de tiempo con el fin de calentar o enfriar el aparato en intervalos preestablecidos. Los fusibles de temperatura para evitar el sobrecalentamiento también están disponibles en varias etapas de activación.
  • Característica especial:
    • Gracias a los sensores térmicos y de calentamiento a largo plazo especiales, de reacción rápida y asimétricos, así como a la adaptación de la salida a los requisitos térmicos, se obtienen temperaturas muy precisas y un calor uniforme en toda la superficie de calentamiento.
    • También se pueden suministrar todos los modelos con una superficie de calentamiento negra.
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Temperatura (métrico) De 20 °C a 350 °C
Vataje 4500 W
Tensión 230 V
Tipo Placa calefactora
Pantalla Digital
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 140 x 140 x 125 mm