Learn More
Gestigkeit Harry Placa calefactora de precisión
Descripción
- PZ 44 es una placa caliente con control automático para temperaturas precisas desde 20 °C a 450 °C. La temperatura necesaria se ajusta de forma predeterminada en el controlador digital y permanece constante automáticamente. La temperatura real se muestra continuamente con números altos de 13 mm.
- La unidad de calefacción eléctrica de larga duración se puede utilizar en tres fases de calentamiento: 825, 1650, 3300 vatios. Cada fase se puede ajustar del 10 al 100 % mediante un control de salida electrónico para evitar el sobrecalentamiento y cualquier poscalentamiento debido a una potencia excesiva. Las fases de calentamiento de 825 y 3300 vatios, calientan el área total de la placa. La fase especial de 1650 vatios solo calienta la sección derecha de la placa. Debido al calor progresivo, la temperatura cae de la sección derecha al borde izquierdo de la placa, aproximadamente un 40 % (disminución de la temperatura).
- La placa caliente está fabricada con un molde GG 15 sólido de baja distorsión. Carcasa fría, también en funcionamiento continuo. Material n.º 1.4301, de acero de alta calidad resistente a la corrosión. La sección central se pulveriza adicionalmente en naranja. Cuatro patas ajustables para una estabilidad adicional. Construcción resistente, 150 kg de carga máx. de la placa caliente. Preparado para la conexión con cable de 1,5 m.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Temperatura (métrico) | De 20 °C a 450 °C |
| Carga máx. de muestra | 150 kg |
| Tipo | Placa calefactora |
| Pantalla | Digital |