Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora de precisión, de 20 °C a 300 °C, aleación de aluminio
Descripción
Shape: Rectangle; Size: 24 x 6.3 in.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tamaño | 24 x 6,3 pulg |
| Temperatura (métrico) | De 20 °C a 300 °C |
| Peso (imperial) | 19.6 lb. |
| Altura (métrico) | 160 mm |
| Peso (métrico) | 8,9 kg |
| Vataje | 2000 w |
| Requisitos eléctricos | 220/240 V, 3300 w |
| Forma | Rectángulo |
| Tensión | 230 V |
| Mostrar más |