Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ General Purpose Baths PROMO
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
28 L
Modelo:
Precisión GP 10
Precisión GP 28
Incluye:
24 litros de perlas térmicas
8 litros de perlas térmicas
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Descripción
- Recupere un valioso espacio en la mesa de trabajo gracias a su tamaño reducido, en comparación con los modelos anteriores
- El controlador avanzado del microprocesador se ha diseñado para ofrecer mayor funcionalidad
- Proteja su trabajo con alarmas sonoras
- Guarde fácilmente los parámetros más usados con cuatro preajustes de temperatura
- Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
- El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
- Ayudan a evitar daños en el baño y el sobrecalentamiento con protección en caso de nivel bajo de líquido
- Simplifique el funcionamiento con drenaje de desconexión rápida en los modelos de 10, 20 y 28 l y modelos dobles
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Tipo de controlador | Digital |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Certificaciones/conformidad | UL, CE |
| Intervalo de temperatura | Ambiente hasta 100°C |
| Pantalla | LCD monocromática |
| Incluye | 8 litros de perlas térmicas |
| Material | Acero con recubrimiento de polvo epoxi |
| Modelo | Precisión GP 10 |
| Preconfiguración de temperatura | 4 |
| Mostrar más |