Descripción
Consiga buenas infiltraciones en los tejidos y proporcione un soporte máximo durante la microtomía con la parafina de alta calidad Thermo Scientific™ Shandon™.
- Mezcla de calidad de parafina, polímeros y plásticos (en distintos grados, en función del tipo).
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | De 56 a 57 °C |
| Tipo de producto | Paraplast |
| Cantidad | 8 x 1 kg |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |