Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión - Serie PR
Código de producto. 16600334 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
PR1602M
PR2202M
PR223M
PR4201M
PR4202M
PR423M
PR523M
PR6201M
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
16600334 PR4201M cada uno
16526244 PR2202M cada uno
16536244 PR4202M cada uno
16660324 PR223M cada uno
16670324 PR423M cada uno
16680324 PR523M cada uno
16690324 PR1602M cada uno
16610334 PR6201M cada uno
8 options
Código de producto. 16600334
Marca: OHAUS™ 30524612
Diseñada para aplicaciones de pesaje rutinario en su lugar de trabajo
  • La PR está equipada con 3 modos de pesaje esenciales, conectividad RS-232 para la transferencia y el almacenamiento de datos y calibración interna (en modelos seleccionados), lo que la hace ideal para aplicaciones de pesaje rutinarias.
  • Equipada con una pantalla retroiluminada brillante y fácil de leer y una sencilla interfaz de usuario, la PR es increíblemente fácil de manejar, sin casi necesidad de formación.
  • El tamaño reducido de la PR ahorra espacio en el escritorio al tiempo que proporciona una gran superficie de pesaje. La PR tiene una construcción duradera y cuenta con una bandeja de acero inoxidable para soportar el uso diario en el lugar de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión RS232 (un puerto incluido)
Descripción Filtros ambientales y ajustes de brillo seleccionables por el usuario, auto-tara, auto-dim, puntos de calibración span seleccionables por el usuario, menú de bloqueo y reinicio del software, ajustes de comunicación y opciones de impresión de datos seleccionables por el usuario, ID de proyecto y de usuario definibles por el usuario, indicador de sobrecarga/subcarga del software, indicador de estabilidad
Capacidad 4200.00 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0.1000 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje básico, Recuento de piezas, Pesaje porcentual
Linealidad 0.2000 g
Modelo PR4201M
Repetibilidad 0.1000 g
Tiempo de estabilización 1.000 s
Modos de pesaje Gramo, Kilogramo y Quilate
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 55.000 x 39.000 x 29.000 cm
Longitud (imperial) 12.50 in.
Longitud (métrico) 317,00 mm
Anchura (imperial) 7,90 in.
Anchura (métrico) 201,00 mm
Altura (imperial) 3,70 in.
Altura (métrico) 93.000 mm
Fondo (imperial) 12,50 in.
Fondo (métrico) 317,00 mm
Peso (imperial) 7,700 lb.
Peso (métrico) 3,500 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de CA (incluido)