Description
- La PR está equipada con 3 modos de pesaje esenciales, conectividad RS-232 para la transferencia y el almacenamiento de datos y calibración interna (en modelos seleccionados), lo que la hace ideal para aplicaciones de pesaje rutinarias.
- Equipada con una pantalla retroiluminada brillante y fácil de leer y una sencilla interfaz de usuario, la PR es increíblemente fácil de manejar, sin casi necesidad de formación.
- El tamaño reducido de la PR ahorra espacio en el escritorio al tiempo que proporciona una gran superficie de pesaje. La PR tiene una construcción duradera y cuenta con una bandeja de acero inoxidable para soportar el uso diario en el lugar de trabajo.
Specifications
Specifications
| Tipo de conexión | RS232 (un puerto incluido) |
| Descripción | Filtros ambientales y ajustes de brillo seleccionables por el usuario, auto-tara, auto-dim, puntos de calibración span seleccionables por el usuario, menú de bloqueo y reinicio del software, ajustes de comunicación y opciones de impresión de datos seleccionables por el usuario, ID de proyecto y de usuario definibles por el usuario, indicador de sobrecarga/subcarga del software, indicador de estabilidad |
| Capacidad | 4200.00 g |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| Legibilidad | 0.0100 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Pesaje básico, Recuento de piezas, Pesaje porcentual |
| Linealidad | 0.0200 g |
| Modelo | PR4202M |
| Repetibilidad | 0.0100 g |
| Tiempo de estabilización | 1.000 s |
| Show More |