Learn More
Kern Sohn Balanza de precisión PNS
Código de producto. 17351753
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacidad:
620 g
3200 g
12 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17351753
Marca: Kern Sohn PNS 120001
The new standard in the laboratory with robust tuning fork measuring system.
  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Sistema de medición de diapasón de alta calidad para valores de pesaje estables y pesaje duradero
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Gran plato de pesaje de acero inoxidable resistente a golpes
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 12 kg
Legibilidad 0.1 g
Linealidad 0.2 g
Tipo Balanza de precisión
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.